Tlačiť
Hľadali ste: Pasti vakuové
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Tyto manifoldy pro skleněné kolony jsou speciálně navržené skleněné vakuové komory, které umožňují souběžné zpracování více vzorků. Skleněná komora um...
Katalógové číslo: (7520-94)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: PTFE manifoldy SPE-12G jsou speciálně navržené PTFE vakuové komory, které umožňují souběžné zpracování 12 vzorků. Nabízí flexibilitu zpracování SPE pr...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: ESA holder with safety device
Katalógové číslo: (BOHLB317-60)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE head with two threaded necks GL14 for connection of hard-walled tubing by means of separately available laboratory screw joints. Connecting nut ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: These cold traps (cold finger condensers) are constructed in the same way as standard cold traps.
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents.
Katalógové číslo: (KGWA1702)
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: This cold trap is a complete version in which the dewar flask is bonded to the cold trap, because of its design, this version has got two free walls f...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the ...
Predaj
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents. Model KF cold traps have a GL 32 glas...
Katalógové číslo: (KGWA1707)
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents and these cold traps can be used for m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KGWA17380-NW16)
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Simple cold traps, which are also known as cold finger condensers, are used in conjunction with vacuum pumps and the condensation Produced from humidi...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KGWA17410-NW16)
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Made from borosilicate glass 3.3, in compliance with DIN/ISO 3585.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KGWA17407)
Dodávateľ: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Type S cold trap has a conical ground joint NS 45/40 as connection part. The condensation area can be separated from the upper section of cold trap. T...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Though highly stabilised, it is impossible to guarantee that no particles will dislodge from the column wall. When used in valve-switching application...
Katalógové číslo: (VARIA584)
Dodávateľ: VARIAN
Opis: This vacuum trap eliminates the possibility of drawing fluids into the vacuum pump that may be detrimental to it.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: The cooling traps are made from borosilicate glass 3.3, with core at the bottom, two 10 mm glass poles and ground clamp made of PE.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom