  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Wire
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/30/18990030.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (631-7117)
Dodávateľ:  CHEMPUR
Popis:   Platinum/Iridium 90/10 wire.
UOM:  1 * 1 cm