Tlačiť
Hľadali ste: Pojidla
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Katalógové číslo: (MMMAEPX400H)
Dodávateľ: 3M
Opis: Manual applicator for dispensing EPX adhesive in 38 and 50 ml cartridges supplied with two plungers for 1:1/2:1 and 10:1 adhesive.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMA190.50)
Dodávateľ: 3M
Opis: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
Merná jednotka: 1 * 12 items
Katalógové číslo: (819-0122)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ repositionable spray adhesive 75 is a versatile, pressure sensitive, adhesive spray suitable for temporary holding or positioning of lightweight m...
Merná jednotka: 1 * 12 items
Katalógové číslo: (MMMA110T.400)
Dodávateľ: 3M
Opis: Epoxy adhesive 110 Scotch-Weld™ 3M™ is a general purpose, fast setting, flexible, two-part epoxy adhesive.
Merná jednotka: 1 * 400 mL
Katalógové číslo: (293-0005)
Dodávateľ: 3M
Opis: This reclosable fastener has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastic...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (293-0009)
Dodávateľ: 3M
Opis: This reclosable fastener is the convenient alternative to traditional fastening methods, such as screws, nuts, or bolts. It is designed to deliver a d...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (MMMA90)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ hi-strength 90 spray adhesive is an extremely versatile, fast-drying spray adhesive that bonds strongly to a wide range of materials. A permanent ...
Merná jednotka: 1 * 12 items
Katalógové číslo: (MMMA3764TCQ)
Dodávateľ: 3M
Opis: The 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is a clear, 100% solids thermoplastic adhesive capable of bonding to many plastics, including polyolefin. Formulated to...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (MMMA77)
Dodávateľ: 3M
Opis: This is an extremely versatile, fast-drying, and transparent spray adhesive that bonds a wide range of lightweight materials. The permanent bond provi...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (293-0008)
Dodávateľ: 3M
Opis: This reclosable fastener has a clear acrylic adhesive on the back of a clear polypropylene reclosable fastener with 40 stems/cm² and 5,8 mm engaged th...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (293-0004)
Dodávateľ: 3M
Opis: This high-performance PSA nylon hook and loop with a rubber adhesive and polypropylene film liner. It provides a firm adhesive bond to a wide variety ...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (MMMAD400)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Scotch-Weld™ Structural adhesive nozzles are for use with 3M EPX™ Duo-Pak adhesives to ensure correct mixing of adhesive parts. Nozzle is matched ...
Merná jednotka: 1 * 36 items
Katalógové číslo: (DOWC25100525)
Dodávateľ: DOW CORNING
Opis: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (ICNA11FIXO0125)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
Merná jednotka: 1 * 125 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom