  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
animal-feed
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   AIN-76 mineral mixture is component of an animal diet.
číslo v katalógu: (ICNA0296009801)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   AIN-76 vitamin mixture is available in powdered form. For complete diet composition, see product datasheet.
UOM:  1 * 1 kg
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Torula yeast is a common flavoring additive in processed foods such as chips, seasoning blends, and crackers.
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Corn used as pet nutrition and natural pet food.
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
číslo v katalógu: (ICNA0290283802)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Hubbel, Mendel & Wakeman salt mixture does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus and has a high calcium to phosphorus ratio. Designed f...
UOM:  1 * 2 kg
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   AIN-93M mineral mix, part of AIN-93M rodent diet, is used for maintenance of adult rodents.
číslo v katalógu: (ICNA0290465401)
Dodávateľ:  MP Biomedicals
Popis:   Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM:  1 * 1 kg
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 12
  1  2  Ďalej