Tlačiť
Hľadali ste: Imunologická stanovení
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (ROCKKBA-319-383)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Dodávateľ: BIOSENSIS PTY LTD
Opis: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Katalógové číslo: (CAYM700460-192)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
Merná jednotka: 1 * 192 Tests
Katalógové číslo: (23007.)
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (CAYM500410-96)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Immunological assay, Mouse anti-type II collagen IgG assay kit (bovine), 96 strip wells
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER35000)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (PIER36000)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (MMMPMDMC96NA)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: Kit contains 96 tests and is used with the 3M™ Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when...
Merná jednotka: 1 * 96 items
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Easy-Titer® IgG assay kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Katalógové číslo: (MMMPMDS100EU)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: The 3M™ Molecular detection instrument comes with a pluggable heater, software, power cord, USB cable and a basic accessory kit.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (NOVUNBK1-19035)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
Opis: SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
Merná jednotka: 1 * 2 Vial
Katalógové číslo: (NOVUNBP1-71709)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
Opis: Chromata ChIP Kit
Merná jednotka: 1 * 25 Tests
Katalógové číslo: (NOVUNBP1-71712)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
Opis: Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit
Merná jednotka: 1 * 25 Tests
Katalógové číslo: (NOVUNBK1-19033)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
Opis: ND OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
Merná jednotka: 1 * 2 Vial
Katalógové číslo: (NOVUNBP1-71710)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
Opis: Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Merná jednotka: 1 * 25 Tests
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom