Tlačiť
Hľadali ste: Kuličky skleněné
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Soda-lime glass, solid.
Certifikáty New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Soda-lime glass, solid.
Katalógové číslo: (332124G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (432-0064)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
Merná jednotka: 1 * 200 g
Waste Reducing
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Glass beads in glass bottle, Ø: 5,0 mm
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Solid soda-lime glass.
Dodávateľ: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Opis: Disruptor beads, for above and TurboMix attachment, Ø: 0,5 mm
Katalógové číslo: (ICNA116914801)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Glass beads.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Solid glass.
Dodávateľ: ROBU GLASFILTER
Opis: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Dodávateľ: VITRUM GLASS
Opis: Sodnovápenaté sklo.
Dodávateľ: Merck
Opis: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Dodávateľ: Merck
Opis: Made of PYREX® glass, solid.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Made of soda lime glass.
Dodávateľ: SIGMUND LINDNER GMBH
Opis: Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom