Tlačiť
Hľadali ste: Mikronosiče
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Corning
Opis: Corning® Microcarriers are designed to simplify bioprocessing scale up. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems p...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
Katalógové číslo: (17-1271-01)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Cytopore 2 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent diploid cells requiering a ...
Merná jednotka: 1 * 20 g
Katalógové číslo: (17-0911-01)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Cytopore1 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent recombinant Chinese Hamster ...
Merná jednotka: 1 * 20 g
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Cytodex 3, formed by chemically coupling a thin layer of denatured collagen to the cross-linked dextran matrix, is the microcarrier of choice for cell...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Cytodex 1 is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and n...
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Sterilised Cytodex 1 Gamma is a general-purpose microcarrier particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or ce...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom