Tlačiť
Hľadali ste: Dezinfekční prostředek
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (BIND1002-0022)
Dodávateľ: BINDER GMBH
Opis: deconex® SOLARSEPT is used for disinfection when a short exposure and drying time is required.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Obsahuje roztok 70% obj. 30% isopropanolu a vyčištěné vody (HPW), tento produkt je připravený k použití a tak eliminuje náklady na míchání, filtraci, ...
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Contec® HydroPure a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and purified water and leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces....
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Obsahuje roztok 70% obj. isopropanolu a vyčištěné vody (HPW), tento produkt je připravený k použití a tak eliminuje náklady na míchání a filtraci. Pou...
Katalógové číslo: (115-3073)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Ready to use, heavy-duty cleaner for effective removal of lime scale and other deposits from toilet bowls and urinals.
Merná jednotka: 1 * 2 Bottle
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Katalógové číslo: (135-1556)
Dodávateľ: CLEANAIR BY BAKER
Opis: Disinfection Kits for Microbiology Safety Cabinets, Class II
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at ...
Katalógové číslo: (DIVY7511257)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Divodes FG a detergent disinfectant based on a mixture of propanols is specially formulated for use on surfaces that come into contact with food. It i...
Merná jednotka: 1 * 2 Can
Katalógové číslo: (141-1405)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: TEGO 2000 is a versatile and effective amphoteric-based disinfectant suitable for open plant cleaning applications throughout the food, beverage and d...
Merná jednotka: 1 * 2 Can
Katalógové číslo: (DIVY7510701)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Divosan Forte is a high-activity oxidising disinfectant based on peracetic acid for use in the food, beverage and dairy industries. Divosan Forte is a...
Merná jednotka: 1 * 20 L
Katalógové číslo: (DIVY100827423)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Cleaner disinfectant that eliminates a broad spectrum of microorganisms (bacteria, viruses, mold fungi, yeasts). It utilises the environmentally frien...
Merná jednotka: 1 * 2 Can
Katalógové číslo: (141-1575)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: Ready to use detergent disinfectant for the cleaning and disinfection of all surfaces in food premises.
Merná jednotka: 1 * 2 Bottle
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Dodávateľ: Merck
Opis: ProClin™ are among the most widely used presevatives in the in vitro diagnostic (IVD) industry. These materials are water-soluble formulations ...
Dodávateľ: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Opis: Contains 70% IPA or denatured ethanol (IMS) blended with highest specification (EP) water for injection. It is filtered to 0,2 µm, filled and triple b...
Dodávateľ: PHAGOGENE
Opis: Disinfectant based on aqueous alcohol for floors and large surfaces.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom