Tlačiť
Hľadali ste: Termostaty
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Fulfil temperature-dependent measurement, control, safety and monitoring tasks for heating mantles, heating baths and heating mats.
Katalógové číslo: (HUBE10503)
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WINKWRT00116-XX013)
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Cost-effective control of resistive heating loads.
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-Standard (old models), and MR 3001 K and MR 3002 models. The temper...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Product and/or packaging contains recycled/renewable content
Katalógové číslo: (WINKWRT00011-XX010)
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
Merná jednotka: null
Katalógové číslo: (WINKWRT00117-XX010)
Dodávateľ: WINKLER GMBH
Opis: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
Merná jednotka: null
Katalógové číslo: (ELET32587-00)
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (STUA04807-90)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (453-2108)
Dodávateľ: GESTIGKEIT HARRY
Opis: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TECHNE
Opis: Temperature controller for 500 °C fluidised sand baths,compactible with: fluidised sand baths 01184-00 and 01184-02, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Katalógové číslo: (453-2109)
Dodávateľ: GESTIGKEIT HARRY
Opis: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VELPF208B0063)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom