Tlačiť
Hľadali ste: Systémy pro Kapilární Klektroforézu
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (AGLSG2992AA)
Dodávateľ: AGILENT
Opis: Economic, entry-level system for the analysis of up to 16 DNA and RNA samples per run.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Blocked
Dodávateľ: MICROSOLV TECH CORP
Opis: Creates a perfect detection window. Removes the polyimide coating from 365 µm OD capillaries for detection by UV and LIF.
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Capillary electrophoresis system (CE), accessory, Spare part, Snap caps, PEO
Katalógové číslo: (HEWLG1600-60311)
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Pre-aligned fused-silica capillaries from Agilent Technologies are designed and optimised for ease of use and reliability. All capillary ends are cut ...
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (HEWLG7100-60002)
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Alignment interfaces are an integral part of the Agilent diode-array detection (DAD) system. These interfaces contain optical slits which are precisel...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (VARI196-1002)
Dodávateľ: VARIAN
Opis: A series of coated capillaries specifically designed for CE, which are prepared by cross-linking and bonding a novel, proprietary fluorocarbon (FC) po...
Merná jednotka: 1 * 3 items
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Capillary electrochromatography is a hybrid of CE and LC and can be performed in the Agilent CE system. Using CE capillaries packed with LC stationary...
Katalógové číslo: (HEWLG1600-67312)
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: These fused silica capillaries are designed to analyte mixtures are separated and the components detected via UV-Vis absorption, allowing preliminary ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom