Tlačiť
Hľadali ste: Chrániče Kolen
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (SIOEYMB00000C0)
Dodávateľ: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PRTWKP20BKR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
Merná jednotka: 1 * 1 PAIR
Katalógové číslo: (PRTWKP50WHR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
Merná jednotka: 1 * 1 PAIR
Katalógové číslo: (PRTWKP40BKR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
Merná jednotka: 1 * 1 PAIR
Katalógové číslo: (PRTWKP30BKR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
Merná jednotka: 1 * 1 PAIR
Katalógové číslo: (PRTWKP05BKR)
Dodávateľ: Portwest
Opis: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (113-8801)
Dodávateľ: Portwest
Opis: Tyto odolné chrániče kolen jsou vyrobené z etylenvinyl acetátu. Poskytují ochranu proti zranění během,např. upadnutí nebo úderu, nebo polstrování pro ...
Merná jednotka: 1 * 1 PAIR
Dodávateľ: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: For anyone who needs to work on their knees.
Katalógové číslo: (KWIN100713930)
Dodávateľ: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: Long knee pads made of black foam.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KWIN100388940)
Dodávateľ: FRISTADS KANSAS GROUP
Opis: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom