Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
In-Line Filters
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/28/18989428.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (554-7713)
Dodávateľ:  Hichrom Limited
Popis:   Placed between the pump and sample injection valve, the in-line filter traps particles released through normal piston seal wear within the pump. It is...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SHOWA DENKO
Popis:   In-line filter, Pk: 1
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Polydisc™ HD (Heavy Duty) is an all PP unit with PP membrane for aqueous and solvent samples.
Dodávateľ:  MACHEREY-NAGEL
Popis:   In-line filters for liquid chromatography.
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   The Polydisc™ AS (Aqueous Solution) filter devices feature a PES or nylon membrane with glass microfibre prefilter and PP housing. The high throughput...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   VACU-GUARD™ is an easy to use in-line filter device that helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems whilst at the same time p...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Polydisc™ GW (Ground Water) is specifically designed for sample preparation of ground water samples for the analysis of dissolved heavy metals. It has...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolat...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Ďalej