Tlačiť
Hľadali ste: Filtry bezstříkačkové
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Sartorius
Opis: Claristep® filter units with PP housing and RC membranes are used for sample preparation by particle removal prior to analytics. The filters are suita...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Mini-UniPrep™ G2 is an 'all in one' syringeless filter with a borosilicate glass chamber. It replaces syringe filters for autosampler-supported UHPLC/...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: The Whatman Mini-UniPrep Syringeless Filters combine four products into one syringeless filter solution for efficient chromatography sample preparatio...
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Syringeless filter, Whatman™ UniPrep™, PP, Materiál membrány: Nylon, Non sterile, Velikost pórů: 0,45 µm, Filtrační plocha: 0,3 cm², Objem: 1 - 5 ml, Bal.: 50
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom