Tlačiť
Hľadali ste: Lékárničky - náhradní příslušenství
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (PLUM5151)
Dodávateľ: Plum Safety
Opis: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
Merná jednotka: 1 * 20 items
Katalógové číslo: (PLUM4554)
Dodávateľ: Plum Safety
Opis: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (118-0057)
Dodávateľ: ORKLA CARE AB
Opis: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (MMMEM82002A)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
Merná jednotka: 1 * 10 Roll
Katalógové číslo: (118-0247)
Dodávateľ: ORKLA CARE AB
Opis: This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ORKLA CARE AB
Opis: Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom