Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Gowning Racks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/07/18945307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Palbam
Popis:   These shorter gowning racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Dodávateľ:  Palbam
Popis:   Gowning racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Dodávateľ:  Palbam
Popis:   Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Dodávateľ:  Metro International
Popis:   Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
číslo v katalógu: (HUPF7500452)
Dodávateľ:  HUPFER METALLWERKE
Popis:   This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Tinman
Popis:   This garment racks design line and ensure ease of use and maintenance.
Dodávateľ:  Metro International
Popis:   Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
číslo v katalógu: (SCAA460014)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM:  1 * 10 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8