Tlačiť
Hľadali ste: Uzemňovače na Zápěstí
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (115-3055)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Katalógové číslo: (115-3068)
Dodávateľ: DESCO
Opis: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3067)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3039)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, Modrá
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3040)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Elastic adjustable wristband, 10 mm, Žlutá
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3036)
Dodávateľ: DESCO
Opis: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Opis: Adjustable wristbands are available with retractor and elastic strap with hook and loop, or with cord and elastic strap with hook and loop.
Katalógové číslo: (CPSD1500083)
Dodávateľ: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Opis: DBI-SALA® Adjustable Wristband is features with elastic strap with hook and loop.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom