Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Fluorescence Microscopes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Mikroskop VisiScope® IT405 FLD bol navrhnutý na výskum tkanivových kultúr v klinických a biotechnologických laboratóriách.
číslo v katalógu: (630-2724)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These epi-fluorescence microscopes are designed for lab applications.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   LED mikroskop na použitie pri prepustenom a odrazenom fluorescenčnom svetle.
Dodávateľ:  DISCOVER ECHO
Popis:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Dodávateľ:  ZEISS
Popis:   The Axio Vert A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
číslo v katalógu: (630-2749)
Dodávateľ:  IDCP B.V.
Popis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Molecular Devices
Popis:   The ImageXpress Pico system combines powerful analysis for individual labs that need easy automated imaging solutions. Intelligent cell imaging and an...
číslo v katalógu: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Dodávateľ:  IDCP B.V.
Popis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8