Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
syringe-pumps
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/50/20236950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (612-5484)
Dodávateľ:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   B. Braun's Perfusor® Space Infusion Pump — with advanced delivery features that offer safety and accuracy — is ideal for operating rooms, adult care, ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (612-5485)
Dodávateľ:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   The volumetric infusion pump Infusomat® Space is one of the basic building blocks of the Space system, designed for acute care adult and pediatric fac...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Popis:   The KDS syringe pumps give customers a cost effective solution for infusing fluids
číslo v katalógu: (ISMCKDS210)
Dodávateľ:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Popis:   The KDS 210 including five operating modes plus independent rate and volume settings for both infusion and withdrawal.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (ISMCKDLEGATO-200)
Dodávateľ:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Popis:   It is an infiuse only dual syringe pump and can accomodate two syringes.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (ISMCKDLEGATO-100)
Dodávateľ:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Popis:   Infuse only single syringe pump which accommodates syringes from 0,5 µl to 60 ml.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HARVARD APPARATUS LTD
Popis:   The PHD 22/2000 syringe pump series gives you the lowest flow rates, the highest accuracy, the smoothest flow, advanced programmability from the keypa...
číslo v katalógu: (HARV70-4802)
Dodávateľ:  HARVARD APPARATUS LTD
Popis:   This OEM series of syringe pumps have a new mechanism that includes a tight gripping, more secure syringe clamp for syringes ranging from 0,5 µl to 10...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8