Tlačiť
Hľadali ste: Stojánky pro mikrodestičky
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: TENAK AS
Opis: Kompletní řada stojanů pro mikrotitrační destičky pro použití ve stojatých mrazničkách, vyrobené z nerezové oceli. Regály lze použít buď jako jeden ta...
Dodávateľ: TENAK AS
Opis: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Dodávateľ: TENAK AS
Opis: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Dodávateľ: TENAK AS
Opis: Kompletní řada stojanů pro mikrodestičky do pultových mrazáků.
Dodávateľ: TENAK AS
Opis: Stojany pro mikrodestičky z nerezové oceli.
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Katalógové číslo: (NALG5039-0048)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HERA398188)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC LED
Opis: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™ plates in chest or upright mechanical freezers or incubators.
Dodávateľ: GLW STORING SYSTEMS GMBH
Opis: These racks are commonly used for chest freezers.
Dodávateľ: GLW STORING SYSTEMS GMBH
Opis: Stainless steel
Katalógové číslo: (REVC398188)
Dodávateľ: REVCO TECHNOLOGIES
Opis: Rack, Microplate storage/freezer, Pro: Microplates, Police/zásuvky na stojan: 27, 135×89×655 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom