Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "haematology-stains"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/50/18374050.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Buffer tablets Gurr® for the preparation of microscopical stain solutions.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Staining solutions used in histology and cytology for the counterstaining of the cell nuclei red. Classically in a Gram staining and endospore stainin...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The Gurr range provides the first truly international standard for microscopical dyes and stains.
Dodávateľ:  Avantor Performance Materials
Popis:   Papanicolaou (PAP) staining solution specifically selected for diagnosis applications.
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Popis:   For cell counts and search for atypical cells. Cytological staining of blood or bone marrow smears:
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5