Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Histology Stains"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"21"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The Turbitec consumables are sold in kits.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA. Ready to use for applications in histology and pathology laboratories. Recommende...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Vials with chinese ink that can be used in macroscopy as marking ink.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mixture of hydrochloric acids. Ready to use for applications in histology and pathology laboratories. Recommended volume: 20x the fragment...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mixture of formic acids and formalin. Ready to use for applications in histology and pathology laboratories. Recommended volume: 20x the fr...
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Biotium offers a number of fluorescent dyes and biotin derivatives for studying cell and neuronal morphology and gap junction connectivity.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Reactive quenchers that act as acceptors in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   TrueBlack™ is a new reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highl...
UOM:  1 * 1 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 21
  1  2  3  Ďalej