Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Molecular Biology Stains
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"52"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (J239-5ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for gel electrophoresis used to visualise proteins.
číslo v katalógu: (K830-100ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity suitable for ELISA and solution assays. Offers faster sign...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (N600-5ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Quick-View™ fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in ...
UOM:  1 * 5 ml
číslo v katalógu: (E888-100ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (J644-100ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (N734-5ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej