Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Healthcare Tools
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  DISERA TIBBI MALZEME
Popis:   Disposable, crystal clear vaginal speculum made of polystyrene. The surface is smooth to reduce irritation.
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Curettes for endometrial biopsy.
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Complete set of uterine dilators.
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Vaginal speculum, with suction tube, 115×35 mm
číslo v katalógu: (AESCSR428R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AESCFR010R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AESCGB169R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8