Tlačiť
Hľadali ste: Zkumavky dle Nesslera
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Nessler cylinder, low form, with white circular mark at 100 ml
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: Nessler cylinders, 50 ml, low form, Ø×H: 26×175, 50 ml division
Katalógové číslo: (HACH173606)
Dodávateľ: HACH
Opis: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
Merná jednotka: 1 * 6 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom