Tlačiť
Hľadali ste: Lázně tkáňové
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (720-2423)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Histologická vodní lázeň W20 je ideální pro napínání parafínových řezů. Nízký profil jednotky poskytuje přehled a zaručuje bezpečnou manipulaci s řezy...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (462-0624)
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOEI145951-2)
Dodávateľ: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (ELET48572-55)
Dodávateľ: ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SLEE13000500)
Dodávateľ: Slee
Opis: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom