Tlačiť
Kyselina sírová 100%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85741.290EA 0 EUR
85741.290 85741.243
Kyselina sírová 100%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
OSN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
H₂SO₄ content (%) 98,2 - 100 %