Tlačiť
Stojánky s mikrozkumavkami, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
J.T.Baker®
45005-0000EA 105.69 EUR
45005-0000 45000-0008 45003-0000 45000-0000
Stojánky s mikrozkumavkami, J.T.Baker®
Zkumavky Mikrozkumavky
Bezpečný systém pro skladování vzorků.
  • Dno jamek ve tvaru V pro optimální výtěžnost vzorků
  • K dispozici jsou jednotlivé zkumavky nebo stripy s 8 zkumavkami
  • K dispozici jsou krycí víčka s 96 jamkami a stripy s 8 zátkami
  • Opakovaně plnitelný stojánek s alfanumerickým označením
  • Nesterilní
Stojánky jsou dodávány s mikrozkumavkami. Stojánek je možné naplnit také samostatně dostupnými jednotlivými zkumavkami. Tvar v souladu s normou SBS, kompatibilní se všemi současnými robotickými systémy.