Tlačiť
VWR®, Eco Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Dodávateľ: VWR
VWR®
479-2278EA 83.15 EUR
479-2278 479-2273 479-2272 479-2275 479-2274 479-2277 479-2276
VWR®, Eco Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Stojany Poličky pro kryoboxy
Mrazicí regály jako skladovací a inventární systémy pro svislé mrazničky ULT usnadňují organizaci vzorků.
  • Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
  • Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
  • Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
  • Organise and find your samples quickly
  • Lower weight compared with side access racks
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Eco Side access racks are a cost-effective freezer rack that will fit into any freezer.
Před výběrem správných přihrádek změřte vnitřní výšku a hloubku v oddílu mrazničky. Na záložce 'Související informace' najdete další informace, které vám pomohou při výběru.
Informace o dodávce: Delivered without cryoboxes.