Tlačiť
Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Dodávateľ: Hach
HACH28564026EA 27.96 EUR
HACH28564026
Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Elektrolyty Roztoky Plnicí pro Elekrody
Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.