Tlačiť
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for UHPLC-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Filtered through a 0.1 micron filter.
83646.290EA 51.48 EUR
83646.290
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for UHPLC-MS
Voda
Vzorec: H₂O
Mw: 18,02 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
UHPLC/MS ESI/APCI- (as Reserpine) max. 10 ppb
PEG Signal-to-noise ratio max. 50
UHPLC-UV Gradient (210 nm) max. 2.0 mAU
UHPLC-UV Gradient (254 nm) max. 0.5 mAU
UV Absorbance 210nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 220 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 230 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 240 nm (vs air) max. 0.01 AU
UV Absorbance 254 nm (vs air) max. 0.005 AU
UV Absorbance 260 nm (vs air) max. 0.005 AU
UV Absorbance 280 nm (vs air) max. 0.005 AU
Filtered through 0.1 µm