Tlačiť
Hydroxid sodný 0.01 mol/l (0.01 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
31631.290EA 22.72 EUR
31631.290
Hydroxid sodný 0.01 mol/l (0.01 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed