Tlačiť
Hľadali ste: Mikrobiologická média dehydratovaná
96  results were found
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Řada kultivačních médií v souladu s normami ISO a Mezinárodním harmonizovaným lékopisem. Všechna naše média jsou, jak byste očekávali, vyráběna z vyso...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Scholten's semisolid agar (modified)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® dehydrated culture media that has been granulated offers both convenience and safety benefits. The correct dissolution of culture media is critic...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dehydrated culture media in small sachets ready to make up exactly 500 ml of medium.
Katalógové číslo: (J873-500G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Used for the preparation of media for the detection of yeasts and moulds.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Lysogeny broth (LB) is a nutritionally rich medium used for the propagation and maintenance of E. coli. It is also widely used for the preparat...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 2XYT medium broth powder is used to prepare rich broth for the propagation of M13 bacteriophage.
Katalógové číslo: (J869-500G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Terrific broth is an enriched medium, ideal for culturing cells for nucleic acid purification and recombinant protein expression.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (J903-500G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: YPD broth is used for the propagation and maintenance of yeasts.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (3508.)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Faucet diluting fluid
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (J906-500G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Bujón Super optimální bujón (SOB) se používá pro přípravu nutričně bohatého růstového média a transformaci kompetentních E. coli.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Dehydrated culture media in powder available in 100 g, 500 g and 5 kg formats.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Rich medium for the growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Easy Dry are absorbent pads impregnated with a sterile, dehydrated culture medium.
Dodávateľ: CHROMAGAR
Opis: Chromogenic technology applied to culture media allows you to differentiate and easily identify, inside one single plate, the growth of different micr...
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: YNB media, a component of synthetic defined yeast media is a well defined composition of salts, vitamins and nitrogen source for a vigorous growth of ...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom