Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Dodávateľ: Slee
MPS
631-0583EA 0 EUR InStock
631-0583 631-0585 631-0574 631-0577 631-0580 631-0579
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Tissue Embedders
The MPS/P2 features ease of operation with ergonomic hand rest, spacious work surfaces, large container capacity and reliability. The extendable modular 3-component system with separate temperature control elements consists of a dispensing element MPS/P, a preheating unit MPS/W and a separate cooling plate MPS/C. The paraffin dispensing unit includes a 5,5 litre paraffin container. All three modules operate at the same working height and can be arranged according to laboratory requirements.
  • LED-illuminated working area
  • Adjustable forceps holders
  • Electrically heated forceps
  • Only 340 W energy consumption
  • Timer
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo