Tlačiť
Hľadali ste: Svorky pro běžné účely
133  results were found
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 25 ml baňky
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 1000 ml, Určeno pro: 1000 ml Erlenmeyer
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Predaj
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Katalógové číslo: (241-0043)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vinyl, černý. Jednoduchá model.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (444-0916)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel, Určeno pro: 2000 ml
Katalógové číslo: (241-0019)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní slitina hliníku.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (241-0032)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní slitina hliníku.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Laboratorní slitina hliníku
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nerezová ocel. Snadno použitelná svorka s robustní konstrukcí.
Katalógové číslo: (241-0409)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Fixed-position clamps made of stainless steel with electro-polished finish. Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (444-0917)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Clamp, Svorky na láhve médií, nerezová ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 500 ml
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom