Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Drug Kits
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   This kit provides a convenient means of screening suspect material for restricted drugs.
The scheme and reagents were developed at the Laboratory...
číslo v katalógu: (321761U)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (SUREAMCAL)
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
číslo v katalógu: (SUREBUS)
Dodávateľ:  SURESCREEN
Popis:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej