Tlačiť
1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
87134.360EA 328.79 EUR
87134.360 87134.290
1,3-Propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-Propanediol
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
Mw: 76,1 g/mol
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002949
Číslo CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 99,7 %
Infračervené spektrum Splňuje
Zabarvení Max. 15 APHA
Voda Max. 0,05 %