  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Senegalská guma
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (24476.290)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Senegalská guma
UOM:  1 * 1 kg
Nevyrába sa