Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "fehlingova-reagencia-ii-l-+-tartrat-sodno-draselny-v-roztoku-hydroxidu-sodneho-koncentrovany-roztok"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
UOM:  1 * 500 ml