Tlačiť
VWR®, Systém mopů s mikrovláknem
Dodávateľ: VWR
VWR®
129-0452
VWR®, Systém mopů s mikrovláknem
Mopy
Systém VWR® Microfibre Mop nabízí kompletní řešení při úklidu podlah, zdí a stropů. Tento systém nevyžaduje žádné speciální školení, je velmi jednoduchý a flexibilní.
  • cenově výhodné - s jedním mopem lze uklidit plochu až 25 m²
  • ergonomické a snadné pro manipulaci
  • v závislosti na potřebách lze rám mopu vložit do plochého ždímače za účelem dosažení požadované vlhkosti mopu: mokrý pro dezinfekci nebo vlhký pro úklid
Úklidový systém VWR® Microfiber Mop tvoří:
- vozík z nerezové oceli, který je možné osadit dvěma nebo třemi kbelíky
- ergonomický plochý ždímací systém
- ergonomická teleskopická násada s rámem
- VWR mopy do čistých prostor z mikrovlákna s nízkým třením
Mop VWR® Microfiber pro čistá prostředí:
-Je vyroben z nekonečného mikrovlákna ze 100% PES. Laserem zastřižené okraje zajišťují stálost vlákna bez vypadávání
-vynikající mechanické čisticí vlastnosti
-na podlahy, zdi i stropy
-tepelná a chemická odolnost, vhodné pro sterilizaci (autoklávováním nebo ozářením)
Certifikácie: Splňuje obě normy ISO třídy 5 a GMP A+B.
Pozor: Všechny součásti jsou autoklávovatelné.