Benzofuran 99.5%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO105480500EA
376.61
EUR
ACRO105480500
ACRO105480100
Benzofuran 99.5%
Benzofuran
Vzorec:
C₈H₆O Mw: 118,14 g/mol Teplota varu: 173…175 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: < –18 °C Hustota: 1,07 g/cm³ Teplota vzplanutia: 50 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005847 Číslo CAS: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 OSN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,01089 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |