Tlačiť
5-Hexen-2-one 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO120780200EA 81.62 EUR
ACRO120780200 ACRO120781000 ACRO120780050
5-Hexen-2-one 98%
5-Hexen-2-one
Vzorec: C₆H₁₀O
Mw: 98,14 g/mol
Teplota varu: 128…129 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008793
Číslo CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
OSN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %