Tlačiť
Methyl chloroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO148630100EA 1196.37 EUR
ACRO148630100 ACRO148630025 ACRO148630010
Methyl chloroacetate 98%
Methyl chloroacetate
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Mw: 108,52 g/mol
Teplota varu: 130…132 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000931
Číslo CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
OSN: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %