Tlačiť
2-Formylbenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO152080250EA 32.22 EUR
ACRO152080250 ACRO152081000
2-Formylbenzoic acid 99%
2-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150,13 g/mol
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003336
Číslo CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %