Tlačiť
Butyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO180170010EA 241.45 EUR
ACRO180170010 ACRO180171000 ACRO180170250
Butyl chloroformate 98%
Butyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Mw: 136,58 g/mol
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 39 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000650
Číslo CAS: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
OSN: 2743
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA