Tlačiť
9-Anthracenemethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO181870250EA 208.99 EUR
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Anthracenemethanol 98%
9-Anthracenemethanol
Vzorec: C₁₅H₁₂O
Mw: 208,26 g/mol
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001264
Číslo CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %