Tlačiť
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO184060250EA 51.37 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Vzorec: C₆H₉NOS
Mw: 143,21 g/mol
Teplota varu: 135 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00005339
Číslo CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %