Tlačiť
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO303470100EA 75.08 EUR
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
Mw: 232,73 g/mol
Teplota varu: 165 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007449
Číslo CAS: 15084-51-2
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %