Tlačiť
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO310290050EA 155.7 EUR
ACRO310290050 ACRO310290010
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102,13 g/mol
Teplota varu: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 32…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134192
Číslo CAS: 5057-98-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %