Tlačiť

Triisopropyl orthoformate 95%

Varování

ACRO325440250EA 47.67 EUR
ACRO325440250
Triisopropyl orthoformate 95%
Triisopropyl orthoformate
Vzorec: C₁₀H₂₂O₃
Mw: 190,28 g/mol
Teplota varu: 64…65 °C (18 mmHg)
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060628
Číslo CAS: 4447-60-3
EINECS: 224-688-9
OSN: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR