Tlačiť
Diammonium hexachloroiridate (41% Ir) ≥99.994% (metals basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
10712.03EA 435.49 EUR
10712.03 10712.06 10712.77
Diammonium hexachloroiridate (41% Ir) ≥99.994% (metals basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Diammonium hexachloroiridate
Vzorec: H₈Cl₆IrN₂
Mw: 441,01 g/mol
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,86
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010881
Číslo CAS: 16940-92-4
EINECS: 241-007-0